Fontos dokumentumok
57403
Knitted reactor coil
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
H × belső átmérő
10 m × 0.25 mm
térfogat
0.5 mL
kompatibilitás
for use with PHRED Reactor
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)