Fontos dokumentumok
57401
Replacement bulb
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
About This Item
UNSPSC kód:
41115854
λmax
254 nm
kompatibilitás
for use with PHRED Reactor
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)