Fontos dokumentumok
509612
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 5 mL, 5MDR-VLLMA-GT
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
glass syringe
tűméret
23 ga
Jellemzők
Pre-fitted with Luer Lock Valve
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 008770
térfogat
5 mL
Általános leírás
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353) are:
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials.
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold.
  • Accurate and reproducible to +/− 1%.
  • Field repairable.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)