Fontos dokumentumok
50733-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L60
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
3 cm × 2.1 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
pH-tartomány
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)