50641-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 100 mm × 2.1 mm, pk of 1 ea
About This Item
Javasolt termékek
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 1 ea
a címkézés mértéke
7.5% Carbon loading
maximum hőmérséklet
60 °C (pH2/60; pH7/40)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
100 mm × 2.1 mm
külső felület
125 m2/g
matrix
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
mátrix aktív csoport
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
pórusméret
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
operating pH range
2-7
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)