Merck
50644-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18 (2.7 µm) HPLC Column
L × I.D. 100 mm × 3 mm, pk of 1 ea
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszerelés
pk of 1 ea
Minőségi szint
H × belső átmérő
100 mm × 3 mm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Ascentis® Express PCS-C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of basic, acidic, or neutral compounds under low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions. These columns contain advanced Fused-Core® particles with pores strategically sized to 90 Å for small molecule analyses. This attribute makes these columns an excellent choice for pharmaceutical method development. The unique PCS-C18 chemistry enables exceptional peak shape and enhanced loading capacity of basic compounds as compared to traditional C18 chemistries. This column also provides orthogonal selectivity to other small molecule chemistries.
Analízis megjegyzés
The target analytes include basic compounds.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)