Merck
28391-U
Supelco
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Szinonimák:
GC column, Equity-1701, 14% polycyanopropylphenyl
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
parameter
≤25-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
265
df
0.50 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.53 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
Application: Increased phase polarity, due to cyanopropylphenyl functional group substitution, offers unique selectivity compared to other phases. This column works well with systems employing ECD, NPD, and MSD detectors, and is often used for alcohols, oxygenates, pharmaceuticals, pesticides, and PCB applications.
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
  • Bonded
  • Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)