Fontos dokumentumok
23818-U
SCOT Capillary GC Column
phase BMEA
Szinonimák:
GC column, SCOT, BMEA
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel
Minőségi szint
leírás
3.5 in. banded coil
BMEA = bis-methoxyethyladipate
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
parameter
25-100 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
40
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
mátrix aktív csoport
BMEA phase
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
oszloptípus
capillary SCOT
Általános leírás
All our SCOT columns have dimensions of 50 feet x 1/32 inch O.D. x 0.02 inch I.D. and include 1/16 inch O.D. connections at each end. They are banded in 3.5 inch coils, with 12 inch loose column at each end. Four columns are available as stock items. Columns with other phases may be available through our custom program.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?