Merck
23311
Supelco
Stainless Steel Graphite Ferrules
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
kiszerelés
pkg of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
Általános leírás
Graphite ferrules and stainless steel spacers for use with 5 mm columns and liners in Shimadzu GCs.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)