Merck
22117
Fine Metering Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Szinonimák:
Swagelok® SS2,SS METERING VALVE 1/8S EA
About This Item
UNSPSC kód:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
szerelvény
1/8 in. straight arms
Általános leírás
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)