Merck
22018-U
Swagelok® Caps
brass, 1/8 in. male
Szinonimák:
Swagelok® 200C,BRASS CAPS 1/8" PK6
About This Item
UNSPSC kód:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
material
brass
kiszerelés
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
szerelvény
1/8 in. male
Általános leírás
Nuts and ferrules included.
Alkalmazás
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Jogi információk
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)