Fontos dokumentumok
21004-U
Inlet Liner O-Ring
I.D. 0.250 in., pkg of 30 (3 packs of 10ea)
Szinonimák:
Injector liner O-rings
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 30 (3 packs of 10ea)
gyártó/kereskedő neve
Agilent custom
Paraméterek
350 °C max. temp.
belső átmérő
0.250 in.
szín
brown O-ring
kompatibilitás
configured for capillary inlet liner
Általános leírás
This high temperature fluorocarbon O-ring can be used with inlet temperatures up to 350 °C without sticking or fragmenting. Fits 6.3 mm O.D. (split) and 6.5 mm O.D. (splitless) capillary liners, and any 1/4in. O.D. capillary liner that uses an O-ring. Superior replacement for Viton O-rings.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)