ZRB1553
Anti-phospho-mTOR-(Ser2448) Antibody, clone 1C22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Serine/threonine-protein kinase mTOR;EC:2.7.11.1;FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1;FKBP12-rapamycin complex-associated protein;Mammalian target of rapamycin;Mechanistic target of rapamycin;Rapamycin and FKBP12 target 1;Rapamy
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C22, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 288.89 kDa
observed mol wt ~250 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer2448)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells treated with insulin.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected mTOR phosphorylated on serine 2448 in NIH3T3 cells, overnight serum stared and treated with insulin (500 nM for 15 min.).
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-mTOR-(Ser2448) in lysate from HEK293 cells overnight serum starved and treated with EGF (50 ng/mL; 10 min).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-mTOR-(Ser2448) in human prostate cancer and human stomach cancer tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from NIH3T3 cells treated EGF (50 ng/mL; 10 min) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-mTOR-(Ser2448) in HEK293 cells overnight serum starved and treated with EGF (50 ng/mL; 10 min)..
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.