Fontos dokumentumok
Z755273
Nunc-Immuno standard strip plate module with frame
size 8 wells, polysorb surface, non-sterile
Szinonimák:
module plates, strip plate
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
méret:
8 wells
lyuk maximum térfogat:
400 μm
lyuk felületi rész:
2.7 cm2
hasznos térfogat:
350 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
(PolySorp® surface)
high binding surface
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
case of 60 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 469078
méret
8 wells
lyuk maximum térfogat
400 μm
lyuk felületi rész
2.7 cm2
hasznos térfogat
350 μL
szín
none
kötéstípus
(PolySorp® surface)
high binding surface
Általános leírás
The Nunc-Immuno strip plates have been developed for ELISA techniques and have an alpha-numeric orientation system. They fit standard equipment and have high optical quality.
Jogi információk
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)