Fontos dokumentumok
Z744112
Direct Thermal Cryo-Tags®
white, W × L 1.69 in. × 0.75 in., pack of 500 ea (labels per rolllabels)
Szinonimák:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
material
white
kiszerelés
pack of 500 ea (labels per roll
labels)
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech DTCR-7500
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Sz × H
1.69 in. × 0.75 in.
Általános leírás
Temperature Range: 70°C to -196°C
Alkalmazás
Cryogenics
Jogi információk
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)