Fontos dokumentumok
Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
About This Item
UNSPSC kód:
41103032
NACRES:
NB.17
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech TNY-WTR
szín
black
Általános leírás
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
Jogi információk
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)