Z743353
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
blue, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Szinonimák:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech DTCR-6000-B
parameter
temp. range at 70 to -196 °C
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
szín
blue
Related Categories
Általános leírás
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)