Fontos dokumentumok
Z740229
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Szinonimák:
Aluminum Backed TLC Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
H × Sz:
5 cm × 20 cm
rétegvastagság:
200 μm
Jellemzők:
binder Polymeric
fluorescent indicator
pórusméret:
60 Å medium pore diameter
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Polymeric
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05534.0001
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
5 cm × 20 cm
rétegvastagság
200 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)