Fontos dokumentumok
Z740234
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix (C18), binder, Polymeric, fluorescent indicator
Szinonimák:
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
H × Sz:
20 cm × 20 cm
rétegvastagság:
250 μm
Jellemzők:
binder Polymeric
fluorescent indicator
pórusméret:
60 Å pore size
material
aluminum support
silica gel 60 matrix (C18)
Minőségi szint
Jellemzők
binder Polymeric
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
EMD Millipore® 1.05559.0001
technika/technikák
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
250 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å pore size
Alkalmazás
  • Application of TLC-Spectrodensitometric and Chemometric Methods for Determination of Momenta Cream: A Comparative Study Applied on Ternary Mixture.: The research compares TLC-spectrodensitometric and chemometric methods for simultaneous determination of components in Momenta cream using aluminum TLC plates. The study validates these methods as effective for analyzing pharmaceutical formulations (Salem et al., 2021).
Jogi információk
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)