Z720801
Nunclon® Δ Multidishes
6 wells, flat bottom, collagen I coated
Szinonimák:
cell culture plate, cell culture treated plate
About This Item
Javasolt termékek
material
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile; aseptically processed
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
Nunc 152034
dish L × W
128 mm × 86 mm
maximum térfogat
3 mL
méret
6 wells
külső felület
9.6 cm2 , per well
hasznos térfogat
3 mL
szín
clear
kötéstípus
Collagen I coated surface