Fontos dokumentumok
Z719528
Sorenson low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 96 ea CellRack, sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
maximum térfogat:
10 μL
térfogat:
10 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
barrier: no
graduations
kiszerelés:
case of 4800 ea 50 QuickRack of 96 tips
pack of 96 ea CellRack
pack of 960 ea 10 QuickRack of 96 tips
gyártó/kereskedő neve:
Sorenson 23570T
Anyagok
colorless
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
barrier: no
graduations
kiszerelés
case of 4800 ea 50 QuickRack of 96 tips
pack of 96 ea CellRack
pack of 960 ea 10 QuickRack of 96 tips
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 23570T
maximum térfogat
10 μL
térfogat
10 μL
Általános leírás
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Jogi információk
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)