Fontos dokumentumok
Z717436
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, maximum volume 0.06 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Nichiryo SG-V2
maximum térfogat:
0.06 mL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
electronic: no
single-channel
kiszerelés:
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
electronic: no
single-channel
kiszerelés
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
gyártó/kereskedő neve
Nichiryo SG-V2
elérhetőség
not available in (Not available in France)
maximum térfogat
0.06 mL
Általános leírás
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)