Fontos dokumentumok
Z710210
Nichipet Eco pipette
volume 1000-10,000 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
leírás
With glass tip
Jellemzők
electronic: no
single-channel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nichiryo 00-NPC-10ML
hangerőmérési tartomány
1000-10,000 μL
térfogat
10000 μL
Általános leírás
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)