Fontos dokumentumok
Z708267
Slide mailer, 2 place
assorted colors, natural, red, yellow
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
MA.01
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 2 x slides 76x26 mm
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS15983A
méret
93x68x50 mm
szín
assorted colors, natural, red, yellow
Általános leírás
These 2-place slide protectors hold standard slides (3 × 1 in. or 25 × 75 mm) securely. With large, easy to secure snaps our mailers provide safe storage for valuable slides. The bright neon colors bring some fun to the lab and come in handy for color-coding
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)