Fontos dokumentumok
HS9903
Cardboard slide mailer
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41123302
NACRES:
NB.35
material
cardboard
Jellemzők
Holds 1 x slides 76x26 mm
kiszerelés
pack of 25
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS9903
H × Sz × Ma
95 mm × 42 mm × 5 mm
Általános leírás
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)