Fontos dokumentumok
Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
material
polyester
white
kiszerelés
roll of 750 labels
gyártó/kereskedő neve
Brady PTL-108-461
elérhetőség
available only in EU
technika/technikák
PCR: suitable
Sz × H
38.10 mm × 17.28 mm
Jogi információk
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.