Z741385
Accuris™ Compact Balance
capacity 500 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Szinonimák:
laboratory balances, small balance, weighing balances
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel weighing plate
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific W3300-500-E
mérési tartomány
resolution: 0.01 g
mérőkapacitás mérési tartománya
500 g
parameter
0.01 g readability
kapacitás
500 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
mérlegelő serpenyő átmérő
11.5 cm (4.5 in.)
Általános leírás
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)