Fontos dokumentumok
Z614734
Vivaspin 20 diafiltration cup
pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104916
NACRES:
NB.24
material:
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
csőméret:
~50 mL
hasznos térfogat:
20 mL
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pkg of 12 ea
material
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sartorius VSA005
csőméret
~50 mL
hasznos térfogat
20 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)