Z350923
Transfer pipette, polyethylene
fine tip extended, large bulb, draw 3.0 mL, sterile
Szinonimák:
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polyethylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 400 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
153 mm
rajz
3.0 mL
szárátmérő
3 mm
Related Categories
Általános leírás
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Kiszerelés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)