Z350664
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, short, bulb draw 0.9 mL, sterile
Szinonimák:
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polyethylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 500 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
87 mm
labda rajz
0.9 mL
szárátmérő
4.7 mm
Related Categories
Általános leírás
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Kiszerelés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)