Fontos dokumentumok
Z331716
BRAND® macro pipette controller
green
Szinonimák:
brand pipette, macro pipette controller
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
green
plastic (autoclavable)
silicone (autoclavable)
Jellemzők
autoclavable
gyártó/kereskedő neve
BRAND 26201
térfogat
0.1-200 mL
Related Categories
Általános leírás
Supplied with a spare hydrophobic membrane filter which protects the system from liquid penetration.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)