Fontos dokumentumok
Z331279
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
cylindrical
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
Jellemzők
graduated
gyártó/kereskedő neve
Lenz 4.3758.14
kapacitás
500 mL
elzárócsap-furat mérete
4.0 mm
Általános leírás
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Jogi információk
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH