Fontos dokumentumok
Z330876
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
glass key
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
Jellemzők
graduated: no
gyártó/kereskedő neve
Bistabil®
Lenz 4.0100.49
tölcsérkapacitás
250 mL
dugó furat
2.5 mm
Jogi információk
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH