Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z330663
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
leírás
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Jellemzők
graduated: no
gyártó/kereskedő neve
Lenz 4.0041.73
kapacitás
2,000 mL
elzárócsap-furat mérete
6.0 mm
Jogi információk
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)