Fontos dokumentumok
Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Szinonimák:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL28)
leírás
dropper nozzle caps available
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 25
gyártó/kereskedő neve
BRAND 129462
kapacitás
1000 mL
átmérő × Ma
94 mm × 212 mm
Általános leírás
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
Egyéb megjegyzések
BR129462 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)