Fontos dokumentumok
Z325511
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.43
material
AR-Glass
leírás
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Jellemzők
class B
graduation
subdivision 0.05 mL
supplementary to DIN range: no
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
BRAND 27075
kapacitás
5 mL
Általános leírás
AR-glass®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Egyéb megjegyzések
BR27075 (India)
Jogi információk
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.