Fontos dokumentumok
Z324167
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 25 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
subdivision 0.5 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
25 mL
H
170 mm
Általános leírás
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Egyéb megjegyzések
BR31920 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)