Fontos dokumentumok
Z323284
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 2000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Csatlakozó
joint threaded neck
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 130564
kapacitás
2000 mL
átmérő × Ma
120 mm × 240 mm
nyak belső átmérő
60 mm
Általános leírás
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Egyéb megjegyzések
BR130564 (India)