WPB01491WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
798 mL capacity(27 oz)
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
B01491WA (Nasco)
Paraméterek
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
Sz × H
5 in. × 12 in. , 12.5 x 30.5 cm
kapacitás
798 mL × 27 oz
798 mL capacity(27 oz)
vastagság
3 mil , 0.076 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)