WHA77002804
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
25-30 μm, clear polystyrene, melt brown polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Szinonimák:
Z382345, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® UNIFILTER® plates, working volume 800 μL, with 25-30μm MBPP membrane
material
clear polystyrene
conical bottom clear wells
polystyrene filter
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva
Whatman 7700-2804
Whatman Article No. 28420807 (US reference)
maximum térfogat
800 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
800 μL
pórusméret
25-30 μm
kötéstípus
non-treated surface
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
- Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
- Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
- Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)