WH0057804M1
Monoclonal Anti-POLD4 antibody produced in mouse
clone 2B11, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-POLDS, Anti-p12, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B11, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG2bκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POLD4(57804)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MGRKRLITDSYPVVKRREGPAGHSKGELAPELGL
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)