WH0057492M1
Monoclonal Anti-ARID1B antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-6A35, Anti-AT rich interactive domain 1B (SWI1-like), Anti-BAF250b, Anti-DAN15, Anti-ELD/OSA1, Anti-KIAA1235, Anti-p250R
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ARID1B(57492)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
PPAKRHEGDMYNMQYSSQQQEMYNQYGGSYSGPDRRPIQGQYPYPYSRERMQGPGQIQTHGIPPQMMGGPLQSSSSEGPQQNMWAARNDMPYPYQNR
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg