WH0002119M2
Monoclonal Anti-ETV5 antibody produced in mouse
clone 7C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ERM, Anti-ets variant gene 5 (ets-related molecule)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7C10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ETV5(2119)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
LPEPGPQQQTFAVPRPPHQPLQMPKMMPENQYPSEQRFQRQLSEPCHPFPPQPGVPGDNRPSYHRQMSEPIVPAAPPPPQGFKQEYHDPLYEHGVPGMPGPPAHGFQSPM