Merck
Összes fotó(7)
Fontos dokumentumok
WH0001996M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ELAVL4 antibody produced in mouse
clone 6B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 4 (Hu antigen D), Anti-HUD, Anti-PNEM
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ELAVL4(1996)
Immunogen
ELAVL4 (NP_068771, 312 a.a. ~ 380 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLWQLFGPFGAVNNVKVIRDFNTNKCKGFGFVTMTNYDEAAMAIASLNGYRLGDRVLQVSFKTNKAHKS
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services