Merck
U5633
Sigma-Aldrich
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.56
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
≥95% (SDS-GE)
Forma
solution
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... UBA1(7317)
Általános leírás
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) is responsible for the first step in ubiquitin-protein isopeptide bond formation. E1 catalyzes the activation of the C-terminal carboxyl group of ubiquitin by forming a high-energy thioester bond in an ATP-dependent manner.
Fizikai forma
Solution in 50 mM HEPES, pH 8.0, 50 mM NaCl and 1mM TCEP
Egyéb megjegyzések
Manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chunmei Yang et al.
International journal of biological sciences, 16(6), 1059-1070 (2020-03-07)
Cullin 4A and 4B (CUL4A and 4B) function as oncogenes in colorectal cancer (CRC) cells. Both of them conservatively associate with DNA damage-binding protein 1 (DDB1) and DDB1-CUL4-associated factor 4 (DCAF4) to form Cullin-RING E3 ligases known as CRL4DCAF4, which