Fontos dokumentumok
TTR003
Sigma-Aldrich
Elastic TISSUE-TROL Control Slides
human skin containing elastic fibers
About This Item
UNSPSC kód:
41116121
NACRES:
NA.47
biológiai forrás
human skin (containing elastic fibers)
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing elastic fibers. Suitable for use with Elastic Stain Procedure No. HT25.
Komponensek
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Elastic Stain Procedure No. HT25.
Jogi információk
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)