Merck
TRUEDEXS
Sigma-Aldrich
TrueGel3D Polymer
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Dextrose polymers are functionalized with thiol-reactive groups, which react at a slower rate with thiol groups of crosslinkers (CD/PEG crosslinkers) to form stable hydrogels. The slow gelation kinetics allows enough time to conveniently manipulate the solution before the onset of homogenous gel formation. The thioglycerol is used to maintain hydrogel strength and also as a control to compare cellular behavior in peptide-modified versus unmodified hydrogels.
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Alkalmazás
SLO-DEXTRAN polymer is used with crosslinkers (CD/PEG crosslinkers) to establish stable hydrogels
Tulajdonságok és előnyök
  • Contains dextrose polymer functionalized with thiol reactive groups for slow gelation
  • Degradable polymer
Komponensek
TRUEDEXS contains SLO-DEXTRAN solution in phosphate buffer, TrueGel3D thioglycerol and water
Vigyázat
Avoid frequent freeze-thaw cycles and store SLO-DEXTRAN in small portions
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Protocols
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation