SRP3289
IL-36 GAMMA human
≥95% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Szinonimák:
IL-1ε, IL-1F, IL-1H1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
IL-36 GAMMA human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
17.0 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL36B(27177)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)