Merck
SML3805
Sigma-Aldrich
SIRT6-IN-1
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide, 2,4-Dioxo-N-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]-1H-quinazoline-6-sulfonamide, 2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H14N4O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
SIRT6-IN-1 (2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)−1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide) is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6). It improves glucose tolerance in a type 2 diabetes mouse model. SIRT6-IN-1 delays experimental autoimmune encephalomyelitis disease onset in mice.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Discovery of novel and selective SIRT6 inhibitors
European Journal of Medicinal Chemistry, 57(11):4796-804., 4796-4804 (2014)
Sirtuin 6 inhibition protects against glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy by regulating IGF/PI3K/AKT signaling
Nature Communications, 13(1), 5415-5415 (2022)
Sirt6 inhibition delays the onset of experimental autoimmune encephalomyelitis by reducing dendritic cell migration
Journal of Neuroinflammation, 17(1), 228-228 (2020)