Merck
SML3173
Sigma-Aldrich
Gatifloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Gatifloxacin sesquihydrate, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid sesquihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H22FN3O4 · 1.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
402.42
Beilstein:
14390028
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Gatifloxacin sesquihydrateis an oral fluoroquinolone broad spectrum antibiotic, inhibitor of bacterial enzymes DNA gyrase and topoisomerase IV, with improved gram-positive and anaerobe coverage. Gatifloxacin is reported to be useful to treat ocular infection and does not appear to cause phototoxic effects.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)